Documentos clave
GE45152105050350
SpeedBeads magnetic carboxylate modified particles
Cytiva 45152105050350, 1 μm avg. part. size, suspension (5% Solids)
Sinónimos:
Magnetic Beads, SpeedBeads
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.56
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
ligand
(carboxylate modified particles)
Formulario
suspension (5% Solids)
envase
pkg of 100 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 45152105050350
concentración
10 mg/mL
tam. prom. pieza
1 μm
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Carboxylate-Modified Magnetic Particles typical application uses include sample preparation, proteomics, nucleic acid isolation, and immunoassay applications.
Características y beneficios
Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Carboxylate-Modified Magnetic Particles allow convenient covalent coupling of target molecules.
  • Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
  • Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
  • Available in Sera-Mag SpeedBeads and original Sera-Mag versions.
  • Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
  • Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
Nota de análisis
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Información legal
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)