Documentos clave
GE28938445
GE IPGbox
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 28-9384-45
Cytiva Article No. 28-9384-45
Descripción general
IPGbox and IPGbox kit are tools for enhancing the reswelling of precast Immobiline DryStrip gels (IPG strips).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)