GE28-9343-88
HiTrap® Capto™ IEX Selection Kit
Cytiva 28-9343-88, pack of 1 kit
About This Item
Productos recomendados
ligand
quaternary amine
descripción
Ion Exchanger Type (value)
envase
pack of 1 kit
fabricante / nombre comercial
Cytiva 28-9343-88
Parámetros
42 psi
lecho tamaño
7 mm × 25 mm
lecho volumen
1 mL
columna D.I.
7 mm
Matriz
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
diámetro promedio
90 μm (d50v)
cleaning
2-14
Intervalo de trabajo
2-12
idoneidad
suitable for bioprocess medium
Categorías relacionadas
Descripción general
- Capto Q strong anion exchanger
- Capto S strong cation exchanger
- Capto DEAE weak anion exchanger
- Capto MMC multimodal cation exchanger
- Capto adhere multimodal anion exchanger
Características y beneficios
- Fast and easy selection. Five prepacked HiTrap columns, each containing a different IEX resin, including multimodal ion exchangers.
- Convenient way to screen for the optimal Cytiva IEX resin for a given application.
- Excellent for optimization studies, buffer composition, pH, flow rate, and other parameters can be optimized with small samples before scale-up.
- HiTrap column format is designed for use with a syringe, peristaltic pump, or chromatography system such as an ÄKTA system.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
This page describes principles and standard conditions for different purification techniques of histidine-tagged proteins using Cytiva products.