GE17-5468-15
HiScreen™ Capto™ SP ImpRes
Cytiva 17-5468-15
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 4.7 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-5468-15
Parámetros
59 psi
lecho tamaño
7.7 mm × 100 mm
lecho volumen
4.7 mL
Descripción general
Características y beneficios
- Capto™ SP ImpRes is a strong cation exchange BioProcess medium, designed to meet the demands of modern large-scale manufacturers for fast, efficient, and cost-effective intermediate and polishing Protein purification.
- 10 cm bed height of HiScreen™ columns is designed to allow method optimization and parameter screening.
- Easily connected in series to achieve 20 cm bed height.
- Small bed volume gives fast results and minimal sample/buffer consumption.
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same chromatography media using the same linear fluid velocity.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)