Documentos clave
GE17-5459-01
Capto Butyl
Cytiva 17-5459-01, pack of 25 mL
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
ligand
butyl
envase
pack of 25 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-5459-01
Matriz
highly cross-linked agarose
tam. prom. pieza
75 μm (d50v)
cleaning in place
3-14
Intervalo de trabajo
3-13
capacidad
27 mg binding capacity(27 mg BSA /ml (at QB10%))
idoneidad
suitable for bioprocess medium
Categorías relacionadas
Descripción general
Useful for the intermediate stages of protein purification, Capto Butyl HIC resin combines high capacity, high flow rate, and low back pressure to reduce process cycle times.
Almacenamiento y estabilidad
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Nota de análisis
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Información legal
Capto is a trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)