GE17-0473-01
High pI Calibration Kit pH 5-10.5
Cytiva 17-0473-01, pkg of 10 vials
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Características
wetted part: no
envase
pkg of 10 vials
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-0473-01
color
White
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
The precisely defined pI of the markers allows a permanent and accurate calibration of sample components. pH gradients and pI can be measured to within 0.01 to 0.05 pH unit. The progress of the focusing experiment can be monitored visually by the focusing of methyl red or cytochrome c.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)