GE17-0445-01
Calibration Kit High Molecular Weight For Electrophoresis
Cytiva 17-0445-01, pkg of 10 vials
About This Item
Descripción general
Características y beneficios
- Determine molecular weight of uncharacterized Protein samples with precision by comparison with carefully selected standards.
- Get clear, sharp bands for easy measurement of migration distances.
- Bands can be visualized by using Deep Purple Total Protein Stain, Coomassie Brilliant Blue, or silver staining.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)