GE10600020
Amersham™ Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, roll W × L 150 mm × 4 m, pkg of 1 ea
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 10600020
rollo An × L
150 mm × 4 m
tamaño de poro
0.45 μm pore size
Descripción general
Aplicación
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Características y beneficios
- High binding capacity.
- Versatile, robust and excellent signal-to-noise ratios.
- Optimal for applications when stripping and reprobing is required.
- Suitable for proteins of a wide range of molecular weights.
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)