Documentos clave
GBL805025
Grace Bio-Labs PATH® protein microarray slides, no barcode
nitrocellulose (on glass slide), external size 25 mm × 75 mm, pack of 20 ea
Sinónimos:
non-porous nitrocellulose film slide
Seleccione un Tamaño
20 EA
US$ 1.220,00
US$ 1.220,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 EA
US$ 1.220,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.15
US$ 1.220,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
nitrocellulose (on glass slide)
envase
pack of 20 ea
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 805025
externo tamaño
25 mm × 75 mm
Descripción general
The Grace Bio-Labs PATH protein microarray slides are a non-porous nitrocellulose film slides.
Benefits:
  • Low and consistant fluorescent backgrounds
  • Higher protein binding
  • Superior signal-to-noise
Información legal
PATH is a registered trademark of Courtagen Life Sciences, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)