Documentos clave
GBL505103
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose film slides
3 - 20 mm x 20 mm NC pad per side, Plain glass
Sinónimos:
nitrocellulose slides, protein microarrays
Seleccione un Tamaño
20 EA
US$ 812,00
US$ 812,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 EA
US$ 812,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.17
US$ 812,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
3 - 20 mm x 20 mm NC pad per side
Plain glass
envase
pack of 20 ea
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 505103
L × An × grosor
25 mm × 75 mm × 1 mm
Descripción general
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose coated substrates are designed for SBS compliant multiwell plates and glass substrates for high throughput automated processing of microarrays.
Información legal
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)