Merck
GBL505003
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose film slides
3- 18 mm x 16 mm NC pad per slide, plain glass
Sinónimos:
nitrocellulose slides, protein microarrays
Seleccione un Tamaño
20 EA
US$ 812,00
US$ 812,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 EA
US$ 812,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
US$ 812,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
nitrocellulose (on glass)
envase
pack of 20 ea
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 505003
externo tamaño
25 mm × 75 mm
tipo de unión
medium binding surface
Descripción general
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose coated substrates are designed for SBS compliant multiwell plates and glass substrates for high throughput automated processing of microarrays.
Información legal
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)