GBL246874
Grace Bio-Labs silicone gasket for ProPlate® microarray system
fits 4 wells, size 16 mm × 16 mm
Sinónimos:
microarray chambers for slides, silicone slide gasket
Seleccione un Tamaño
US$ 144,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 144,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Características
wells 4
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 246874
tamaño
16 mm × 16 mm
4 wells
color
none
Descripción general
While the silicone gaskets affixed to wells may be re-used multiple times, their lifespan may be shortened by washing conditions, repeated autoclaving and prolonged exposure to harsher types of chemicals. Therefore, replacement gaskets are available and may be easily positioned and applied to the chambers after simply peeling the old gasket off and throwing it away.
Aplicación
- Protein and peptides microarrays
- cDNA and oligonucleotides microarrays
- Proteomics
- Protein expression analysis
- Antibody profiling
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)