Merck
GBL204974
Grace Bio-Labs FlexWell SealStrips
24 mm x 77 mm seal area, non-sterile
Sinónimos:
polyolefin slide cover, slide seal
Seleccione un Tamaño
50 EA
US$ 95,30
US$ 95,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
US$ 95,30
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.13
US$ 95,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polyolefin
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 204974
externo tamaño
24 mm × 77 mm
Descripción general
Transparent, non-fluorescing polyolefin film coated with a hydrophobic adhesive: Non-fluorescing feature will not interfere with automated analyses with fluorometers; and provided on a white paper release liner. Non-sterile,  working surface RNase/DNase –Free
Otras notas
SealStrip applicator (non-pyrogenic , polyethylene) included (one per pack of 50)
Información legal
FlexWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
SealStrips is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)