G9659
GBR 12935 dihydrochloride
≥98% (TLC), powder
Sinónimos:
1-[2-(Diphenylmethoxy)ethyl]-4-(3-phenylpropyl)piperazine dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
color
white
solubilidad
H2O: 20 mg/mL (with warming)
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].C(CN1CCN(CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3)CC1)Cc4ccccc4
InChI
1S/C28H34N2O.2ClH/c1-4-11-25(12-5-1)13-10-18-29-19-21-30(22-20-29)23-24-31-28(26-14-6-2-7-15-26)27-16-8-3-9-17-27;;/h1-9,11-12,14-17,28H,10,13,18-24H2;2*1H
Clave InChI
NQWRSILGEXNJIT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?