G9294
Anti-GABAA Receptor (α5 subunit), Cytosolic Loop antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-γ-Aminobutyric Acid Type A Receptor (α5 subunit)
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
uso
sufficient for 10 blots
mol peso
antigen apparent mol wt 55 kDa
reactividad de especies
rat
técnicas
immunoprecipitation (IP): 20 μg using 150 μL dodecylsulfate extracts of rat forebrains
western blot: 1:1,000 using rat forebrain
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
rat ... Gabra5(29707)
Inmunógeno
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?