G8541
Ala-Gln
200 mM, solution, sterile-filtered, Biotechnology Performance Certified
Sinónimos:
Alanyl-glutamine, Glutamine-S
About This Item
grado
Biotechnology Performance Certified
Nivel de calidad
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
solution
concentración
200 mM
impurezas
endotoxin, tested
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(CC[C@H](NC([C@@H](N)C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C8H15N3O4/c1-4(9)7(13)11-5(8(14)15)2-3-6(10)12/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,12)(H,11,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
Clave InChI
HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Contenido relacionado
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.