Saltar a
G5136
γ-Glu-ε-Lys
≥98.0% (TLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H21N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
275.30
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Nombre del producto
γ-Glu-ε-Lys,
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CCCCNC(=O)CCC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H21N3O5/c12-7(10(16)17)3-1-2-6-14-9(15)5-4-8(13)11(18)19/h7-8H,1-6,12-13H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)
InChI key
JPKNLFVGUZRHOB-UHFFFAOYSA-N
Application
GammaGlu-epsilonLys (γ-Glu-ε-Lys) is used to study the functions and processing of endo-epsilon(-gamma-Glu)-Lys isopeptide bonds in biological processes.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)