G4629
Gly-Leu amide hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H17N3O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
223.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
color
white
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.CC(C)CC(N)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C8H17N3O2.ClH/c1-5(2)3-6(9)8(13)11-4-7(10)12;/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,10,12)(H,11,13);1H
Clave InChI
KYTGIFFOKKUBSP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)