Merck
G4384
Sigma-Aldrich
Gly-Gly-Ile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H19N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
245.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)CNC(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C10H19N3O4/c1-3-6(2)9(10(16)17)13-8(15)5-12-7(14)4-11/h6,9H,3-5,11H2,1-2H3,(H,12,14)(H,13,15)(H,16,17)/t6-,9-/m0/s1
Clave InChI
XMPXVJIDADUOQB-RCOVLWMOSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Florian Rohm et al.
Molecular nutrition & food research, 63(5), e1801094-e1801094 (2018-12-07)
Peptide transporter 1 (PEPT1) function is well understood, yet little is known about its contribution toward the absorption of dietary amino acids in the form of di- and tripeptides. In the present human study, changes in plasma concentrations of a