G4280
Anti-Guanylyl Cyclase α1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-GC-S-alpha-1, Anti-GC-SA3, Anti-GCS-alpha-3, Anti-GUC1A3, Anti-GUCA3, Anti-GUCSA3, Anti-GUCY1A3, Anti-MYMY6
Seleccione un Tamaño
US$ 757,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 757,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~80 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human, bovine
envase
antibody small pack of 25 μL
validación mejorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using trypsin-treated human, bovine and mouse heart tissue
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using 60-120 μg of a cytosolic fraction of rat brain
western blot: 1:10,000 using cytosolic fraction of rat brain
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GUCY1A3(2982)
mouse ... Gucy1a3(60596)
rat ... Gucy1a3(497757)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
It was used as a primary antibody for immunohistochemical:
- localization of α1 subunits of sGC (soluble guanylate cyclase) in the guinea pig gastrointestinal tract
- detection of expression of sGC in the vasculature of rat skeletal muscle
- localization of the functional subunit of NO receptors, sGCα1 in guinea pig caecum
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?