Merck
G4144
Sigma-Aldrich
Gly-Arg-Ala-Asp-Ser-Pro-Lys
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
GRADSPK
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H51N11O11
Número de CAS:
Peso molecular:
729.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥97% (HPLC)
composición
Peptide content, ~60%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CN)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Negative control peptide for the integrin-binding peptide GRGDSPK.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Clément Faye et al.
The Journal of biological chemistry, 284(33), 22029-22040 (2009-06-09)
Endostatin is an endogenous inhibitor of angiogenesis. Although several endothelial cell surface molecules have been reported to interact with endostatin, its molecular mechanism of action is not fully elucidated. We used surface plasmon resonance assays to characterize interactions between endostatin