G3171
Glycinin from Glycine max (soybean)
soybean storage protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Glycine max (soybean)
Ensayo
≥80% (HPLC)
Formulario
lyophilized powder
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
soybean ... GY1(547901) , GY2(547900) , GY3(547463) , GY4(100101841) , GY5(547452)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)