Merck
G2386
Sigma-Aldrich
N-Glutaryl-Gly-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H30N6O7 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
538.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)CNC(=O)CCCC(O)=O)ccc12
Sustratos
A fluorogenic substrate for urokinase.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
T Morita et al.
Journal of biochemistry, 82(5), 1495-1498 (1977-11-01)
Twenty peptide-4-methylcoumarin amides (MCA) were newly synthesized and tested as possible substrates for alpha-thrombin, factor Xa, kallikreins, urokinase, and plasmin. These fluorogenic peptides contained arginine-MCA as the carboxyl-terminus. Release of 7-amino-4-methylcoumarin was determined fluorometrically. Of these peptides, the following were
Assay of coagulation proteases using peptide chromogenic and fluorogenic substrates.
R Lottenberg et al.
Methods in enzymology, 80 Pt C, 341-361 (1981-01-01)