G211000
DMT-2′O-TBDMS-rG(ib) Phosphoramidite
Sinónimos:
N-(2-methyl-1-oxopropyl)-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-guanosine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
Seleccione un Tamaño
US$ 19.410,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 19.410,00
Productos recomendados
origen biológico
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Nivel de calidad
Línea del producto
Proligo Reagents
Ensayo
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Formulario
powder
técnicas
oligo synthesis: suitable
impurezas
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3 wt. % residual Solvent content
color
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
idoneidad
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
perfil del nucleósido
base: guanosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C50H68N7O9PSi/c1-32(2)45(58)54-48-53-44-41(46(59)55-48)52-31-56(44)47-43(66-68(12,13)49(7,8)9)42(65-67(63-29-17-28-51)57(33(3)4)34(5)6)40(64-47)30-62-50(35-18-15-14-16-19-35,36-20-24-38(60-10)25-21-36)37-22-26-39(61-11)27-23-37/h14-16,18-27,31-34,40,42-43,47H,17,29-30H2,1-13H3,(H2,53,54,55,58,59)/t40-,42-,43-,47-,67?/m1/s1
Clave InChI
PGJKESPHANLWME-FTZVBZPOSA-N
Aplicación
Características y beneficios
- Industry standard 2′O-TBDMS protective group
- Consistent lot-to-lot purity and performance
- Compatible with deprotection methods based on methylamine or AMA
- Standard RNA phosphoramidites provide excellent coupling results when used with ETT or BTT as an activator; best results are obtained with Activator 42
- Capping with standard acetic anhydride capping reagent rather than with Fast Deprotection Cap A
- Manufactured under a certified ISO 9001 quality system
Otras notas
- Catalytic agents (ribozymes)
- Affinity ligands (aptamers)
- Agents to induce gene silencing (RNA interference)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?