Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
224-118-9
MDL number:
eCl@ss:
32035490
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
~95%
form
syrup
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?