Saltar a
G2000
2-(β-D-Galactosidoxy)naphthol AS-LC
Sinónimos:
2-(β-D-Galactosidoxy)naphthalene-3-carboxylic acid (2,5-dimethoxy-4-chloroanilide, Naphthol AS-LC β-D-galactoside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H26ClNO9
Número CAS:
Peso molecular:
519.93
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC4OC(CO)C(O)C(O)C4O)c(OC)cc1Cl
InChI
1S/C25H26ClNO9/c1-33-18-10-16(19(34-2)9-15(18)26)27-24(32)14-7-12-5-3-4-6-13(12)8-17(14)35-25-23(31)22(30)21(29)20(11-28)36-25/h3-10,20-23,25,28-31H,11H2,1-2H3,(H,27,32)
InChI key
UJPWFVGXQNDAFV-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for the histochemical demonstration of galactosidase.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)