G1133
Guanylyl(2′→5′)guanosine ammonium salt
About This Item
Fórmula lineal:
C20H25N10O12P · NH3
Número de CAS:
Peso molecular:
645.48
Código UNSPSC:
12352204
temp. de almacenamiento
−20°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)