Merck
G0512
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(3-carboxy-4-hydroxyanilide)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
282.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O6/c13-8(12(19)20)2-4-10(16)14-6-1-3-9(15)7(5-6)11(17)18/h1,3,5,8,15H,2,4,13H2,(H,14,16)(H,17,18)(H,19,20)/t8-/m0/s1
InChI key
SXXQCQDCWZFRGY-QMMMGPOBSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)