Merck
F9932
FFN511 trifluoroacetate salt hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
8-(2-Amino-ethyl)-2,3,5,6-tetrahydro-1H,4H-11-oxa-3a-aza-benzo[de]anthracen-10-one trifluoroacetate salt hydrate, 9-(2-aminoethyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizin-11-one trifluoroacetate salt hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H20N2O2 · F3CCO2H · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
398.38 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.OC(=O)C(F)(F)F.NCCC1=CC(=O)Oc2c3CCCN4CCCc(cc12)c34
InChI
1S/C17H20N2O2.C2HF3O2.H2O/c18-6-5-11-10-15(20)21-17-13-4-2-8-19-7-1-3-12(16(13)19)9-14(11)17;3-2(4,5)1(6)7;/h9-10H,1-8,18H2;(H,6,7);1H2
InChI key
RRBOSSKRCWVUPA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FFN511 is a fluorescent substrate for the synaptic vesicle monoamine transporters.
FFN511 is a fluorescent substrate for the synaptic vesicle monoamine transporters. FFN511 is used as an optical tracer of dopamine, a fluorescent false neurotransmitter (FFN) to visualize dopamine release from individual presynaptic terminals using time-lapse microscopsy fluorescence. The probe is sufficiently fluorescent so as to provide resolution of individual dopamine terminals at concentrations that do not interfere with normal catecholamine accumulation and transmission. FFN511 is compatible with GFPbased tags, the FM1-43 endocytic marker (Synapto Green), and other optical probes.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)