Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 247,00 |
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 909,00 |
Acerca de este artículo
US$ 247,00
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film
storage condition
desiccated
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.COC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)c1ccc(NC[C@@H](N)CS)cc1-c2ccccc2
InChI
1S/C22H29N3O3S2.C2HF3O2/c1-28-22(27)20(10-11-30-2)25-21(26)18-9-8-17(24-13-16(23)14-29)12-19(18)15-6-4-3-5-7-15;3-2(4,5)1(6)7/h3-9,12,16,20,24,29H,10-11,13-14,23H2,1-2H3,(H,25,26);(H,6,7)/t16-,20+;/m1./s1
InChI key
GJEFFRDWFVSCOJ-PXPMWPIZSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC), film | description ≥90% (HPLC), film | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form film | form film, lyophilized | form powder | form solid |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in - |
| solubility H2O: ≥2 mg/mL | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: soluble >20 mg/mL, H2O: insoluble |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?