Saltar a
F9634
DL-Fluorocitric acid barium salt
Sinónimos:
Barium Fluorocitrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 496,00
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.090,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H8F2O14Ba3
Número CAS:
Peso molecular:
826.16
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
US$ 496,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
impurities
≤5% acetic acid
Quality Segment
SMILES string
OC(CC([O-])=O)(C(C([O-])=O)F)C([O-])=O.OC(CC([O-])=O)(C(C([O-])=O)F)C([O-])=O
InChI
1S/C6H7FO7.Ba.2H/c7-3(4(10)11)6(14,5(12)13)1-2(8)9;;;/h3,14H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;
InChI key
LHKWNDHJHASTSC-UHFFFAOYSA-N
Application
DL-Fluorocitric acid barium salt has been used as an astrocyte inhibitor in various experiments.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.00255241733202738
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
impurities
≤5% acetic acid
impurities
-
impurities
-
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)