F8799
Fas/Fc Chimera from mouse
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
Apo-1, CD95
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Nivel de calidad
Ensayo
>97% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
potencia
0.03-0.1 μg per mL ED50 (in the presence of 20 ng/mL recombinant human Fas ligand for cytotoxicty assay of Jurkat cells)
mol peso
55 kDa (glycosylated form)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Fas(14102)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?