Saltar a
F8764
Fast Red TR Salt hemi(zinc chloride) salt
Sinónimos:
4-Chloro-2-methylbenzenediazonium salt, Azoic Diazo No. 11
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6Cl2N2 · 0.5 ZnCl2
Número CAS:
Peso molecular:
257.19
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
37085
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
composition
Dye content, >90%
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.Cc1cc(Cl)ccc1[N+]#N.Cc2cc(Cl)ccc2[N+]#N
InChI
1S/2C7H6ClN2.4ClH.Zn/c2*1-5-4-6(8)2-3-7(5)10-9;;;;;/h2*2-4H,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI key
RIIVFDKBXXMYRL-UHFFFAOYSA-J
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1C
Clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)