F7926
Anti-phospho-FAK (pTyr397) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anti-phospho-Focal Adhesion Kinase
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
uso
sufficient for 10 blots
reactividad de especies
human, rat, mouse, Drosophila, frog
técnicas
western blot: 1:1,000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PTK2(5747)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?