Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 903,00 |
Acerca de este artículo
US$ 903,00
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow
solubility
methylene chloride: 50 mg/mL, slightly hazy, yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].COc1ccc(cc1)-c2nc(sc2-c3ccc(OC)cc3)C(=O)N4CCN(C)CC4
InChI
1S/C23H25N3O3S.ClH/c1-25-12-14-26(15-13-25)23(27)22-24-20(16-4-8-18(28-2)9-5-16)21(30-22)17-6-10-19(29-3)11-7-17;/h4-11H,12-15H2,1-3H3;1H
InChI key
YWMAVHIKOAOSFM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility methylene chloride: 50 mg/mL, slightly hazy, yellow | solubility H2O: >15 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?