Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 124,00 |
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 495,00 |
Acerca de este artículo
US$ 124,00
Nombre del producto
Fludrocortisone acetate, ≥98%
biological source
synthetic
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98%
form
powder
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C23H31FO6/c1-13(25)30-12-19(28)22(29)9-7-16-17-5-4-14-10-15(26)6-8-20(14,2)23(17,24)18(27)11-21(16,22)3/h10,16-18,27,29H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
SYWHXTATXSMDSB-GSLJADNHSA-N
Gene Information
human ... NR3C2(4306)
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form solid |
| assay ≥98% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fludrocortisone acetate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?