Saltar a
F5883
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
≥98% (elemental analysis)
Sinónimos:
NBD-F
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 765,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.220,00
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 3.740,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2FN3O3
Número CAS:
Peso molecular:
183.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1077571
US$ 765,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (elemental analysis)
mp
52-54 °C (lit.)
fluorescence
λex 380 nm; λem 515 nm (hydrolyzed (esterase))
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c2nonc12
InChI
1S/C6H2FN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
InChI key
PGZIDERTDJHJFY-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful for fluorescent labeling of amino acids and amines in HPLC
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
4714025455F3639
fluorescence
λex 380 nm; λem 515 nm (hydrolyzed (esterase))
fluorescence
λex 470 nm; λem 528 nm in ethanol, λex 470 nm; λem 550 nm (Amino acid adducts)
fluorescence
λex 336 nm in methanol, λex 420 nm; λem ~540 nm in ethanol (after derivatization with glycine)
fluorescence
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
assay
≥98% (elemental analysis)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
mp
52-54 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
mp
97-100 °C, 97-99 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)