Merck
F5384
Sigma-Aldrich
IgM anti-humana (específica de la cadena μ)−FITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Goat Anti-Human IgM (μ-chain specific)−Fluorescein isothiocyanate
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
biological source
goat
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:32
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
El producto se une a la IgM humana, pero no se une a otras Ig humanas.
Application
El anticuerpo IgM antihumano (específico de la cadena-μ)-FITC producido en la cabra se utilizó como anticuerpo secundario en el serodiagnóstico de la enfermedad de Lyme basado en la serorreactividad contra Borrelia spirochaetes.
Biochem/physiol Actions
Los anticuerpos IgM están presentes como pentámeros en el suero y se producen en respuesta a antígenos.
Physical form
Disolución en disolución salina tamponada con fosfato 0,01 M, pH 7,4, que contiene seroalbúmina bovina al 1 % y acida sódica 15 mM.
Disclaimer
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Nayoung Ko et al.
Scientific reports, 12(1), 9611-9611 (2022-06-11)
Pig-to-human organ transplantation is a feasible solution to resolve the shortage of organ donors for patients that wait for transplantation. To overcome immunological rejection, which is the main hurdle in pig-to-human xenotransplantation, various engineered transgenic pigs have been developed. Ablation
J C Magee et al.
The Journal of clinical investigation, 96(5), 2404-2412 (1995-11-01)
Immunoglobulins regulate the complement system by activating complement on foreign surfaces and diverting reactive complement proteins away from autologous cell surfaces. Based on this model, we explored the ability of Ig to balance complement activation versus control in a pig-to-primate
Julia Hennicke et al.
New biotechnology, 50, 20-26 (2019-01-11)
IgM antibodies are arousing considerable interest as biopharmaceuticals. Despite their immunotherapeutic potential, little is known about the impact of environmental conditions on product quantity and quality of these complex molecules. Process conditions influence the critical quality attributes (CQAs) of therapeutic
Clayton A White et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(12), 5933-5950 (2014-11-14)
Class-switch DNA recombination (CSR) and somatic hypermutation (SHM), which require activation-induced cytidine deaminase (AID), and plasma cell differentiation, which requires B lymphocyte-induced maturation protein-1 (Blimp-1), are critical for the generation of class-switched and hypermutated (mature) Ab and autoantibody responses. We
Jingtao Cui et al.
PloS one, 13(11), e0206995-e0206995 (2018-11-08)
Chlamydia pneumoniae (C. pneumoniae) is an obligate intracellular bacterium and a human pathogen that causes respiratory infectious diseases. More than 50% of the adult population worldwide was once infected with C. pneumoniae, but investigations into this topic are insufficient in