F5053
Flavin-Containing Monooxygenase-3, Microsomes human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FMO-3
Seleccione un Tamaño
US$ 1.270,00
Fecha estimada de envío27 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.270,00
Fecha estimada de envío27 de mayo de 2025
Productos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Nivel de calidad
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
55-60 kDa
envase
vial of 2.5 mg
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... FMO3(2328)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?