Documentos clave
F4261
Sigma-Aldrich
α-L-Fucopyranosylphenyl isothiocyanate
suitable for preparation of neoglycoproteins
Sinónimos:
Isothiocyanatophenyl α-L-fucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H15NO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
297.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
idoneidad
suitable for preparation of neoglycoproteins
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M Monsigny et al.
Biology of the cell, 51(2), 187-196 (1984-01-01)
The presence and the sugar specificity of membrane lectins on the cell surface of mouse L1210 leukemia cells were demonstrated by using various neoglycoproteins (glycosylated serum albumin) substituted with fluorescein or methotrexate. Neoglycoproteins were prepared by reaction of glycosidophenylisothiocyanates with