Documentos clave
F2261
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-phenylalanine resin ester
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)