Gastar $ 530.000 — Ahorrar 5%; Gastar $ 907.000 — Ahorrar 10%; Gastar $ 1.500.000 — Ahorrar 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 61,90 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 108,00 |
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 338,00 |
Acerca de este artículo
US$ 61,90
Ahorre hasta 22%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥70% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.3% Riboflavin
solubility
water: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na.H2O/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t11-,12+,14-;;/m0../s1
InChI key
BHRVCJBIICJWTH-APQIITSESA-M
Application
- as a component of assay buffer to determine the luminescence of L. lactis cells
- as a component of the reaction mixture in nitric oxide synthase (NOS) enzymatic activity assay
- in the high performance liquid chromatography (HPLC) analysis of Flavin mononucleotide (FMN) cyclase products
- in luciferase assay with firefly luciferase
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description synthetic, ≥70% (HPLC) | description suitable for electrophoresis, suitable for acrylamide photopolymerization, ≥70%, powder | description 70-79% (fluorimetric) | description ≥95% (HPLC) |
| biological source synthetic | biological source - | biological source non-animal source | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥70% (HPLC) | assay ≥70% | assay 70-79% (fluorimetric) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 50 mg/mL | solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear, orange | solubility water: 50 mg/mL, orange | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5′-Monofosfato de riboflavina sodium salt hydrate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?