Merck
F2153
Monoclonal Anti-Fibroblast Growth Factor-4 antibody produced in mouse
clone 19805.11, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
19805.11, monoclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
indirect ELISA: suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FGF4(2249)
Immunogen
recombinant human fibroblast growth factor-4.
Biochem/physiol Actions
The antibody does not cross-react with bovine FGF-acidic, recombinant human FGF-acidic, bovine FGF-basic, recombinant human FGF-basic, and recombinant human β-ECGF.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.
Preparation Note
Purified using protein A
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)