Merck
F1513
Cloruro de hierro (III) hexahydrate
ACS reagent, 97.0-102.0%
Sinónimos:
Cloruro férrico hexahydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
FeCl3 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
270.30
EC Number:
231-729-4
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ACS reagent
vapor pressure
1 mmHg ( 194 °C)
assay
97.0-102.0%
impurities
≤0.01% Insoluble matter, ≤0.01% Phosphorus compounds (as PO4), ≤0.1% Substances not precipitated by ammonium hydroxide (as sulfates)
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
anion traces
nitrate (NO3-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Cu: ≤0.003%, Fe2+:, passes test (limit ∼0.002%), Zn: ≤0.003%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI key
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)