F1183
FK888 hydrate
Sinónimos:
FK888 hydrate, (4R)-4-Hydroxy-1-[(1-methyl-1H-indol-3-yl)carbonyl]-L-prolyl-N-methyl-3-(2-naphthalenyl)-N-(phenylmethyl)-L-alaninamide hydrate, N2-[(4R)-4-hydroxyl-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)carbonyl-L-prolyl]-N-methyl-N-phenylmethyl-3-(2-naphthyl)-L-alaninamide hydrate
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -135 to -145°, c = 1 in methanol
color
white to tan
solubilidad
DMSO: ≥13 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O.CN(Cc1ccccc1)C(=O)[C@H](Cc2ccc3ccccc3c2)NC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)CN4C(=O)c5cc6ccccc6n5C
InChI
1S/C36H36N4O4.H2O/c1-38(22-24-10-4-3-5-11-24)35(43)30(19-25-16-17-26-12-6-7-13-27(26)18-25)37-34(42)32-21-29(41)23-40(32)36(44)33-20-28-14-8-9-15-31(28)39(33)2;/h3-18,20,29-30,32,41H,19,21-23H2,1-2H3,(H,37,42);1H2/t29-,30+,32+;/m1./s1
Clave InChI
QOMUXFWVTKDGGK-ZGCLDRINSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)