Documentos clave
F1152
Sigma-Aldrich
Forskolin-Agarose
lyophilized powder
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
13111000
Formulario
lyophilized powder
Extensión del etiquetado
1-3 μmol per mL
Matriz
cross-linked 4% beaded agarose
activación de la matriz
epichlorohydrin
unión a la matriz
amide to carboxyl of succinyl
espaciador de matriz
9 atoms
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Can be used to purify the catalytic subunit of adenylate cyclase.
Forma física
Lyophilized powder stabilized with lactose
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
E Pfeuffer et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 82(10), 3086-3090 (1985-05-01)
The guanosine 5'-[beta, gamma-imido]triphosphate (p[NH]ppG)-activated adenylate cyclase from rabbit myocardial membranes was purified approximately equal to 60,000-fold to a specific activity of 15 mumol X mg-1 X min-1 by Lubrol PX extraction, affinity chromatography, and gel permeation HPLC. The major