Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16F3N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
267.72
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarledrug control
USDEA Schedule IV
SMILES string
Cl.CCN[C@H](C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H/t9-;/m1./s1
InChI key
ZXKXJHAOUFHNAS-SBSPUUFOSA-N
Biochem/physiol Actions
Less active enantiomer
Neurotoxic on prolonged administration or at high dosage; releases serotonin from axon terminals by a nonexocytotic mechanism; anorectic.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Recent studies in the clinical pharmacology of anorectic drugs.
Silverstone, et al.
Recent Adv. Obes. Res., 5, 285-285 (1986)
Re: Estimate of deaths due to valvular insufficiency attributable to the use of benfluorex in France.
Nicolas Deltour et al.
Pharmacoepidemiology and drug safety, 21(6), 584-585 (2012-04-21)
Exposure to benfluorex: left heart valve disease very common.
Prescrire international, 22(140), 185-185 (2013-08-21)