Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16F3N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
267.72
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
221-806-0
MDL number:
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
(+)-Fenfluramine hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule IV
color
white to off-white
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
application(s)
forensics and toxicology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].CCN[C@@H](C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
ZXKXJHAOUFHNAS-FVGYRXGTSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
(+)-Fenfluramine is a serotonin uptake inhibitor; anoxexic.
(+)-Fenfluramine is a serotonin uptake inhibitor; anoxexic. (+)-Fenfluramine is neurotoxic on prolonged administration or at high dosage. (+)-Fenfluramine releases serotonin from axon terminals by a nonexocytotic mechanism.
Other Notes
Active isomer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?