F0627
D-Fructose 1,6-bisphosphate barium salt
practical grade, 70-80%, amorphous powder
Sinónimos:
D(+)Fructofuranose 1,6-diphosphate, Harden-Young ester, Hexose diphosphate
About This Item
grado
practical grade
Ensayo
70-80%
Formulario
amorphous powder
Nota de preparación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)