Merck
F0518
Ferrous sulfate chelate solution
100 ×, suitable for plant cell culture
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
10171502
Form:
solution
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
solution
concentration
100 ×
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Ferrous:EDTA chelate is a redox active form of bound iron. Ferrous:EDTA chelate will give up its iron to plant iron chelators. This iron chelate may be useful in a wide range of studies on iron metabolism and regulation in plants and plant oxidative processes.
Other Notes
Contains 2.785 g/L FeSO4 ⋅ 7H2O and 3.725g/L EDTA 2Na ⋅ 2H2O
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)